Zinn-Standardlösung, 10.000 mg/l Sn in 10%iger Salzsäure (aus Sn) ARISTAR® Standard für die ICP
Lieferant: Avantor
VWR® ARISTAR®
456252WEA 302 EUR
456252W
Zinn-Standardlösung, 10.000 mg/l Sn in 10%iger Salzsäure (aus Sn) ARISTAR® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Zinn-Standards
Sn gelöst in HCl.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.