Methyldecanoat
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Synonyme:
Decansäuremethylester
, Caprinsäuremethylester
, Methylcaprat
EHERC12095090EA
32
EUR
EHERC12095090
Methyldecanoat
Methyldecanoat
Formel:
C₁₁H₂₂O₂ Molecular Weight: 186,29 g/mol Siedepunkt: 224 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –18 °C Dichte: 0,8724 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 94 °C |
MDL:
MFCD00009580 CAS-Nummer: 110-42-9 EINECS: 203-766-6 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...