2,6-Dichlorchinon-4-chlorimid ≥98%, AnalaR NORMAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
88253.120EA
99.4
EUR
88253.120
2,6-Dichlorchinon-4-chlorimid ≥98%, AnalaR NORMAPUR®
2,6-Dichlorchinon-4-chlorimid
Formel:
C₆H₂Cl₃NO |
MDL:
MFCD00001611 CAS-Nummer: 101-38-2 UN: 3224 ADR: 4.1, |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | ≥ 98 % |
Appearance: Brownish-yellow crystalline powder | Passes test |
Melting point | 65 - 68 °C |
Spec.absorptivity (312 nm; 0.001%; ethanol) | ≥ 800 |