6-Chloro-2-pyridinecarboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR51757-1G OR51757-5G
APOSOR51757-1GEA 0 EUR
APOSOR51757-1G APOSOR51757-5G
6-Chloro-2-pyridinecarboxaldehyde
6-Chloro-2-pyridinecarboxaldehyde
Formel: C₆H₄ClNO
Schmelzpunkt: 68…69 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09832941
CAS-Nummer: 54087-03-5