Benzophenon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: DiphenylketonDiphenylmethanon
APOSOR8243-500GEA 71.3 EUR
APOSOR8243-500G APOSOR8243-1KG
Benzophenon
Benzophenon
Formel: C₁₃H₁₀O
Molecular Weight: 182,22 g/mol
Siedepunkt: 305 °C
Schmelzpunkt: 47…51 °C
Flammpunkt: 138 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003076
CAS-Nummer: 119-61-9
EINECS: 204-337-6
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III