Methyl-2-bromo-4-fluoro-5-methoxybenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 2-bromo-4-fluoro-5-methoxybenzoate
PC200333-1G
PC200333-500MG
APOSPC200333-1GEA
248
EUR
APOSPC200333-1G
APOSPC200333-500MG
Methyl-2-bromo-4-fluoro-5-methoxybenzoate
Methyl-2-bromo-4-fluoro-5-methoxybenzoate
Formel:
C₉H₈BrFO₃ Molecular Weight: 263,07 g/mol Schmelzpunkt: 36…38 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD20482372 CAS-Nummer: 1007455-22-2 |