1-Cycloheptylpiperazin
Lieferant: FLUOROCHEM
008914-5G 008914-10G 008914-1G
FLUO008914-5GEA 0 EUR
FLUO008914-5G FLUO008914-10G FLUO008914-1G
1-Cycloheptylpiperazin
1-Cycloheptylpiperazin
Formel: C₁₁H₂₂N₂
MDL: MFCD01076573
CAS-Nummer: 21043-42-5