Pipettenspitzen, Finntip™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
9400230 9400260 9400263 9400300 9400303 9400310 9400370 9400360 9400610 9400613 9400620 9401030 9401250 9401253 9401255 9401260 9402030 9400267 9401115 9401110 9401113 9402073 9402070 9400327 9400373 9402171 9402180 9402183
613-2595EA 63.8 EUR
613-2595 613-2597 613-2598 613-2599 613-2600 613-2601 612-6346 613-2603 613-2604 613-2605 613-2606 613-2608 613-2612 613-2613 613-2614 613-2615 613-2622 612-6343 613-4485 612-6378 613-4484 613-5010 613-5009 612-2508 612-6353 LABS9402171 LABS9402180 LABS9402183
Pipettenspitzen, Finntip™
Pipettenspitzen
Spitzen für höchste Ansprüche im Hinblick auf Genauigkeit und Reproduzierbarkeit zur Verwendung mit Finnpipette™ Pipetten.
  • Hochwertiges PP, autoklavierbar
  • Einzigartige Geometrie der Schutzhülse für absolut dichtes und passgenaues Aufsetzen auf die Pipetten
  • Glatte und hydrophobe Oberfläche für eine möglichst geringe Benetzung und somit vollständige Abgabe der Probe
  • Als frei von DNase, RNase, DNA und Endotoxin zertifiziert
  • Racks mit Farbcode zur schnellen Erkennung der geeigneten Spitzen
Verpackung: Erhältlich in verschiedenen Volumina; entweder lose, in Racks, als Starter-Kit (Racks und Reloads) oder als Nachfüll-Pack (Reloads).