Planflansch-Deckel für Reaktionsgefäße, 4 Hälse
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
06104264 06104111 06104141 06104241 06104244 06104444 06104464 06104544 06104564
201-1146EA 285 EUR
201-1146 LENZ06104111 201-1144 LENZ06104241 201-1145 LENZ06104444 LENZ06104464 LENZ06104544 LENZ06104564
Planflansch-Deckel für Reaktionsgefäße, 4 Hälse
Deckel Deckel für Reaktionsgefäße
DURAN®, borosilicate glass, clear.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
Mit Planflansch (DN). Gerader Mittelhals, 2 schräge und 1 gerader Seitenhals mit Normschliffen.