Wischtücher, getränkt mit Silikon, SilSat™
Lieferant: Micronova
SilSat™
129-0248EA 1020 EUR
129-0248
Wischtücher, getränkt mit Silikon, SilSat™
Wischtücher Wisch- und Handtücher, Einweg Getränkte Wischtücher
SilSat-Tücher lösen das Problem der kontrollierten Verwendung von Schmiermitteln, indem sie hochwertiges Silikon auf einem vorgetränkten Tuch anbieten. Jedes Polyestertuch enthält mehrere Gramm Silikon, genug, um Zahnräder oder Rollen an Füllleitungen zu warten oder Verschlusskappen und Ventile zu schmieren. Die Tücher werden mit Gammastrahlen bestrahlt.
  • Hochwertige Silikon-/Alkoholmischung
  • Geringe Imprägnierung
  • Vermeidet den Transfer von Silikon in das Produkt oder kritische Oberflächen
Farbe: Weiß
Gewicht: 106 g/m²