Vanillin
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyd
, Vanillinum
, Vanillaldehyd
, FEMA 3107
PROOICRS0438EA
213
EUR
PROOICRS0438
Vanillin
Vanillin
Formel:
C₈H₈O₃ Molecular Weight: 152,15 g/mol Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: ∼82 °C Dichte: 1,056 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 153 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006942 CAS-Nummer: 121-33-5 EINECS: 204-465-2 Merck Index: 13,09998 |