n-Tetracontan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL87087-1GEA 108 EUR
SIAL87087-1G SIAL87087-5G
n-Tetracontan, Sigma-Aldrich®
n-Tetracontane
Formel: H₃C(CH₂)₃₈CH₃
Molecular Weight: 563,09 g/mol
Schmelzpunkt: 82…83 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015267
CAS-Nummer: 4181-95-7
EINECS: 224-055-7