Vanillin ≥99,5%
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehydVanillinumVanillaldehydFEMA 3107
MOLE61624662-1KGEA 0 EUR
MOLE61624662-1KG
Vanillin ≥99,5%
Vanillin
Formel: C₈H₈O₃
Molecular Weight: 152,15 g/mol
Siedepunkt: 353 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 81…83 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006942
CAS-Nummer: 121-33-5
EINECS: 204-466-8
Merck Index: 12,10068
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/69/05/746905.jpg