Vanillin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehydVanillinumVanillaldehydFEMA 3107
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
SIAL94752-100GEA 59.5 EUR
SIAL94752-100G
Vanillin, Sigma-Aldrich®
Vanillin
Formel: C₈H₈O₃
Molecular Weight: 152,15 g/mol
Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼82 °C
Dichte: 1,056 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 153 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006942
CAS-Nummer: 121-33-5
EINECS: 204-465-2
Merck Index: 13,09998
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/96/20/26659620.jpg