Tetradecylbenzol, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
87204-500MGEA 164 EUR
87204-500MG
Tetradecylbenzol, Supelco®
Tetradecylbenzol
Formel: C₂₀H₃₄
Molecular Weight: 274,49 g/mol
Siedepunkt: 354 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 16,1 °C
Dichte: 0,8559 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015080
CAS-Nummer: 1459-10-5
EINECS: 215-950-3