Lithiummetaborat, Spectromelt® A20 für XRF (Röntgenfluoreszenz), geschmolzen, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.12996.1000EA 838 EUR
1.12996.1000
Lithiummetaborat, Spectromelt® A20 für XRF (Röntgenfluoreszenz), geschmolzen, Supelco®
Lithium metaborate
Formel: BLiO₂
Molecular Weight: 49,75 g/mol
Siedepunkt: 1719 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 845 °C
Dichte: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011089
CAS-Nummer: 13453-69-5
EINECS: 236-631-5
Merck Index: 13,05546