TRITON™ X-305 (Polyethylenglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]ether, Polyethylenglycol-tert-octylphenylether), Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIALX305-1GAEA 647 EUR
SIALX305-1GA SIALX305-500ML
TRITON™ X-305 (Polyethylenglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]ether, Polyethylenglycol-tert-octylphenylether), Sigma-Aldrich®
TRITON™ X-305 (Polyethylenglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]ether, Polyethylenglycol-tert-octylphenylether)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 9002-93-1
UN: 3082
ADR: 9,III