Blindflansch, Komponent für Reaktionsgefäß, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
SCOT210335705EA 138.11 EUR
SCOT210335705
Blindflansch, Komponent für Reaktionsgefäß, DURAN®
Reaktionsgefäße Reaktionsgefäße, Becherform
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung für relativ hohe Temperaturwechselbeständigkeit
  • Für Flachflansche DN 150
Blindflansch, Endschliff ohne Nut.