Ethanol absolut analytisches Reagens, Bezugssubstanz für die Gaschromatographie, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Ethyl alcohol

02483-5ML
02483-5MLEA 50.6 EUR
02483-5ML
Ethanol absolut analytisches Reagens, Bezugssubstanz für die Gaschromatographie, Supelco®
Ethanol
Formel: C₂H₅OH
Molecular Weight: 46,07 g/mol
Siedepunkt: 78,3 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –117 °C
Dichte: 0,7895 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003568
CAS-Nummer: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457610-43
Merck Index: 12,03806

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR