Nitrilhandschuhe, Microflex 93-850
Lieferant: Ansell
Microflex®
112-5171EA 42.7 EUR
112-5171 112-5167 112-5168 112-5169
Nitrilhandschuhe, Microflex 93-850
Handschuhe
Diese Einweghandschuhe aus Nitril sind die ultimative Barriere gegen schädliche Einflüsse und Risse. Die robusten, langlebigen Handschuhe halten harten Aufgaben stand und reduzieren das Risiko der Arbeiter, gefährlichen Stoffen ausgesetzt zu werden, erheblich.
  • Zweimal höherer Spritzschutz als andere führenden Marken* durch die bahnbrechende Polymerbindungstechnik
  • Übertrifft alle bekannten Standards für Barrierequalität und Beständigkeit (niedriger AQL-Wert von 0.40)
  • Produktschutz durch Silikonfreiheit
  • Hergestellt mit der TNT™-Technologie für einen komfortablen, robusten Schutz vor einem breiten Spektrum von Chemikalienspritzern.
Ideal für das Mischen und Aufbereiten von Stoffen, Reinigen, Filtrationsprozesse, Laboranalysen, leichte Montageaufgaben, Lackier- und Spritzanlagen, pharmazeutische Fertigung, Transport von Flüssigkeiten und Feststoffen.
Standards: EN ISO 374-1:2016 Typ B (JKOPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS; EN 421; Kat. III; AQL 0,40 Lebensmittelkontakt zugelassen