Schutzbrillen, SecureFit™ 400X Serie
Lieferant: 3M
SecureFit™ 400
111-2504EA 19.4 EUR
111-2504 111-2505
Schutzbrillen, SecureFit™ 400X Serie
Schutzbrillen
SecureFit™ 400X Schutzbrillen mit 3M™ Bügeldruckverteilungs-Technologie, weiten, flexiblen Bügeln und einem kombinierten, weichen Nasenbügel und Augenbrauenschutz. Leichte Schutzbrillen mit klaren, rahmenlosen Linsen aus Polycarbonat sind kratzfest und beschlagfrei.
  • Verbesserter Tragekomfort durch Schutzbrillen mit 3M™ Bügeldruckverteilungs-Technologie
  • Das umschließende Design verbessert die Passform und verhindert das Verrutschen
  • Gepolsterte Berührungspunkte an den Brillenbügeln verbessern den Komfort über den Ohren
  • Weicher Nasenbügel für zusätzlichen Tragekomfort
  • Konturierter Augenbrauenschutz bietet einen zusätzlichen Schutz gegen fliegende Partikel
  • Robuste, kratzfeste Beschichtung erfüllt die Anforderungen von EN 166 für die K&N-Kennzeichnung
  • Klares Brillenglas für ausgezeichneten Schutz gegen ultraviolette Strahlung (UV)
Leichter Augenschutz für Komfort und Funktion. Diese Schutzbrillen wiegen nur 22 g und haben ein zeitgemäßes, modernes Aussehen. Die 3M™ Bügeldruckverteilungs-Technologie stellt sicher, dass die Brille komfortabel sitzt. Ihre weiten, flexiblen Bügel bieten einen soliden Seitenschutz und haben komfortable Pads. Der weiche Nasenbügel und der konturierte Augenbrauenschutz liegen komfortabel an der Stirn an und schützen zusätzlich vor umher fliegenden Partikeln. Das umschließende Design ermöglicht ein weites Sichtfeld und verhindert das Verrutschen durch Kopfbewegungen.
Die Antibeschlag-Beschichtung Scotchgard™ ermöglicht eine klare Sicht, widersteht Beschlag länger als traditionelle Beschichtungen, selbst nach mehrmaligem Waschen, Verwendung von Alkoholtüchern oder Desinfizieren durch Eintauchen in verdünntes Bleichmittel. Hervorragende Antibeschlag- und Antikratzeigenschaften für eine verbesserte Haltbarkeit und Sicht. Brillen lassen sich gut mit Gehörschutzkapseln kombinieren.
Standards: Gemäß EN 166, EN 170; 3M EN 166 FT CE (Rahmen).