VWR®, Kalibriergewichtssätze, Klasse F1
Lieferant: VWR Collection
611-8603EA 981 EUR
611-8603 611-8292 611-8604 611-8605 611-8606 611-8607 611-8608 611-8610 611-8611 611-8612 611-8613 611-8614 611-8615 611-8616 611-8618 611-8619 611-8620 611-8621 611-8632 611-8633 611-8634 611-8635 611-8636 611-8637 611-8638 611-8639 611-8641 611-8642 611-8643 611-8644 611-8645 611-8646 611-8647 611-8649 611-8650 611-8651 611-8652 611-8602 611-8461 611-8462 611-8463 611-8464 611-8465 611-8466 611-8467 611-4934 611-4935 611-4940 611-4941
VWR®, Kalibriergewichtssätze, Klasse F1
Gewichte Kalibriergewichte
Gewichte aus antimagnetischem und poliertem Edelstahl. Geeignet für elektronische Präzisionswaagen mit mittlerer Auflösung. Gewichte über 20 g weisen Aussparungen für die Justierung auf.
  • Drahtgewichte bis 500 mg in Kobaltlegierung
  • Eindeutige Identifikationsnummer gewährleistet Rückführbarkeit (bei Gewichten ab 1 g)
  • Lasergravur verbessert die Lesbarkeit der Markierung
  • Erhältlich mit oder ohne COFRAC-Zertifikat
Conform to OILM R111 recommendations.
Standards: Entsprechen der OILM R111-Empfehlung.
Bestellinformation: Alle unter „Lieferumfang” aufgeführten Gewichtssätze sind mit oder ohne COFRAC-Zertifikat erhältlich; nähere Informationen dazu erhalten Sie auf unserer Webseite oder bei Ihrem Avantor-Vertriebszentrum. Die Gewichte sind auch einzeln erhältlich – bitte suchen Sie nach „Kalibriergewichte, Klasse F1”.