GC
In der Gaschromatographie ist die Probenvorbereitung entscheidend, um das richtige Ergebnis zu erhalten. Die Auswahl der richtigen Chemikalien für Ihre Methode und Anwendung hilft Ihnen bei einer erfolgreichen Analyse. VWR bietet ein umfassendes Sortiment an Chemikalien zur Probenvorbereitung für die Gaschromatographie, z. B. Lösungsmittel für die Headspace-, Pestizid- und Spurenanalyse in organischen Substanzen, MOSH/MOAH-Anwendungen usw.
Produktkategorien
Lösungsmittel für spezielle GC-Anwendungen
Hochreine Lösungsmittel zum Einsatz in der Gaschromatographie in Verbindung mit massenspektrometrischer Detektion oder Spezialanalysen. Für zuverlässige und reproduzierbare Analyseergebnisse dank klarer Ausgangswerte und minimalem Signal/Rausch-Verhältnis
Lösungsmittel für die Pestizid- und Spurenanalyse
Für die Gaschromatographie und insbesondere für die Pestizidanalyse können wir eine große Auswahl an Lösungsmitteln mit extrem niedrigen Halogen- und anderen organischen Verbindungen anbieten um eine Probenkontamination zu vermeiden.
Lösungsmittel für MOSH/MOAH-Anwendungen
Unsere Lösungsmittel wurden speziell für die Analyse von mineralölgesättigten Kohlenwasserstoffen (MOSH) und aromatischen Kohlenwasserstoffen (MOAH) entwickelt und getestet.
Headspace-Lösungsmittel
Unsere GC-HS-Lösungsmittelserie umfasst die am häufigsten verwendeten organischen Lösungsmittel mit hoher UV-Durchlässigkeit, die für die Analyse von Restlösungsmitteln gemäß den ICH-, USP- und PH EUR-Methoden geeignet sind.
Sekundäre Referenzstandards für GC
Breites Spektrum an GC-Sekundärreferenzstandards für verschiedene chromatographische und analytische Anwendungen.
Supelco-Standards und CRMs
Merck Supelco® Standards und Referenzmaterialien
Häufig gestellte Fragen
Typische Lösungsmittel für die GC-MS-Analyse sind Hexan und Iso-Octan. Es können auch polarere Lösungsmittel wie Acetonitril und Toluol eingesetzt werden, doch mit diesen Lösungsmitteln müssen Sie wahrscheinlich mehr Zeit in die Entwicklung der Injektionsmethode investieren. Ein weiterer Einflussfaktor ist die Vorbehandlung der Probe, also z. B. in welches Lösungsmittel Sie Ihr Extrakt nach dem letzten Schritt des Aufbereitungsverfahrens geben.
Wenn eine GC-HS-Methode entwickelt wird, werden Parameter wie Probenlösungsmittel, Extraktionstemperatur und -zeit, Proben- und Headspace-Volumen optimiert. Da die Zusammensetzung und Reinheit des Probenlösungsmittels beträchtliche Auswirkungen auf die Rückgewinnung und Qualität eines Chromatogramms haben, haben wir Lösungsmittel speziell für GC-HS-Anwendungen entwickelt. Ihre Spezifikationen hinsichtlich Reinheit und Handhabung entsprechen den Anforderungen des Europäischen Arzneibuchs (Ph. Eur.). Diese neue GC-HS-Lösungsmittelserie umfasst viele gebräuchliche organische Lösungsmittel wie Dimethylsulfoxid (DMSO), Dimethylformamid (DMF), Dimethylacetamid (DMAC) und n-Methylpyrrolidon-2.
Die Dioxinbestimmung in Lebensmitteln erfolgt meist mittels GC-MS unter Verwendung von Dichlormethan, n-Hexan oder Toluol zur Probenvorbereitung. Wir bieten diese Lösungsmittel hochrein von Merck UniSolv® oder VWR Chemicals SUPRA TRACE an. Aufgrund ihrer hohen Spezifikationen eignen sich diese Lösungsmittelklassen hervorragend für die Dioxinanalyse mittels GC-MS.
Es hängt von den Pestiziden ab, die Sie analysieren möchten, sowie von der Matrix, aus der die Pestizide extrahiert werden. Ethylacetat oder Acetonitril sind gut geeignete Lösungsmittel für diesen Zweck. Generell werden bei modifizierten QuEChERS-Methoden bevorzug EA oder ACN eingesetzt. Diese Lösungsmittel können die meisten der in einer Matrix vorhandenen Pestizide extrahieren, doch es gibt noch immer einige Matrizen, die einen anderen Ansatz erfordern. Lassen Sie bei Acetonitril in QuEChERS Vorsicht walten, da dieses Lösungsmittel mit einigen Verbindungen nicht wirklich kompatibel ist. In diesen Fällen ist es besser, ein polares Lösungsmittel mit Lösungsmittelaustausch in Dichlormethan oder Hexan zu verwenden. Die Wahl des Lösungsmittels hängt zudem von vielen Faktoren wie Löslichkeit und Polarität ab. Aufgrund der hohen Temperaturen bei der GC-MS spielt der Dampf, der nach der Injektion einer Probe aus dem Lösungsmittel entsteht, ebenfalls eine wichtige Rolle.
Literatur
Zusätzliche Quelle
Gaschromatographie
Sie suchen nach GC-Säulen oder Verbrauchsmaterialien? Entdecken Sie unten unser umfassendes Sortiment für die Gaschromatographie: