Titration
Die Titration ist eine Technik, mit der Sie die genaue Konzentration aller Stoffe bestimmen können. Für die Praxis benötigen Sie eine große Auswahl an Produkten, die VWR Ihnen zur Verfügung stellen kann: von klassischen Glaswaren bis hin zu automatischen Titratoren, einschließlich Reagenzien, Geräten und Zubehör.
VWR Chemicals Indikatoren – zur Überwachung Ihrer Reaktionen und Titrationen
Chemische Reaktionen und ihr Status können durch Farbveränderungen von Indikatoren überwacht werden. Wir verfügen über ein komplettes Sortiment an pH-, Metall-, Redox- und anderen Indikatoren für Spezialanwendungen
VWR Chemicals – Volumetrische Lösungen für die Titration
Sie suchen nach einer Lösung für Ihr Problem bei der LC-Analyse. Dies kann die Wahl der richtigen Ampulle, die Entwicklung einer Methode oder die Einrichtung eines Labors sein.
VWR Chemicals – Sekundäre Referenzstandards für die Titration
Das Sortiment an sekundären Referenzstandards von VWR® bietet eine hohe Reinheit und Homogenität und eignet sich hervorragend für die Verifizierung des Faktors für volumetrische Lösungen.
Titration mit Chemikalien und Lösungen von Merck
Titripur®, Titrisol®, Titripac®, Aquastar®, Smartchemicals und 3S Reagenzien. Alle Reagenzien von Merck, um Ihren Titrationsprozess effizienter zu gestalten.
Titrationsgeräte
Von einfachen manuellen Modellen bis zu hochkomplexen automatischen Geräten – VWR kann Ihnen helfen, genau die richtige Lösung für Ihre Anwendung zu finden…
Anwendungen
Säuremessungen für Mineralöle, Biodiesel und Schmierstoffe
Säure im Motoröl ist eine Hauptursache für Korrosion, Oxidation, Nitrierung und erhöhte Viskosität – alles Nachteile, welche die Leistung beeinträchtigen. Letztendlich ist es eine Ursache für Geräteschäden.
Volumetrische Lösungen für die Zuckeranalyse
Die vor über 200 Jahren entwickelte Titration ist eine der gängigsten quantitativen Methoden und aus modernen Kontrolllabors und insbesondere der Zuckeranalyse nicht mehr wegzudenken.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Es sind vier Arten von Reaktionen
- Säure-Base-Titration
Wasserstoffionen werden von Säure zu Base bzw. Hydroxidionen von Base zu Säure übertragen, wodurch eine Neutralisation bewirkt wird. Je stärker die Base oder Säure, desto klarer kann der Endpunkt der Reaktion festgelegt werden.
- Fällungstitration
Bei dieser Methode wird die zu bestimmende Komponente in der Regel durch das Titriermittel in Form einer unlöslichen Verbindung abgeschieden. Der Endpunkt kann durch das Auftreten einer klaren Lösung oder durch Messung der Leitfähigkeit bestimmt werden.
- Komplexierungstitration
Hier verbinden sich die Ionen mit anderen Ionen oder Molekülen zu löslichen Komplexen, die nur wenig dissoziiert sind.
- Redoxtitration
Bei diesem Verfahren werden Elektronen von Reduktionsmitteln auf Oxidationsmittel übertragen.
Wir unterscheiden 3 Arten der indirekten Titration
- Rücktitration
Der Probenlösung wird ein genau festgelegtes Volumen überschüssiger Reagenzlösung zugesetzt. Sobald die Reaktion abgeschlossen ist, wird die nicht umgesetzte Reagenzlösung mit einer zweiten Reagenzlösung titriert
- Indirekte Titration
Die zu bestimmende Substanz reagiert nicht direkt mit der Reagenzlösung, sondern indirekt über das Zwischenprodukt einer stöchiometrischen Reaktion mit einer anderen titrierbaren Substanz
- Substitutionstitration
Bei dieser Methode wird der Probe eine Substanz zugesetzt, wobei die Probe stöchiometrisch reagiert und dabei eine Komponente der zugesetzten Substanz freisetzt. Diese Komponente wird anschließend direkt titriert.
Aufgrund ihrer Vielseitigkeit können volumetrische Analysen zur Bestimmung einer großen Anzahl von organischen und anorganischen Verbindungen eingesetzt werden. Die Titration wird häufig für die Gehaltsbestimmung in Standardnachschlagewerken wie Arzneibüchern, DIN-Referenzen, ASTM- oder Lebensmittel-Analyseverfahren beschrieben.
Diese Methode ist eine der ältesten und am häufigsten verwendeten Methoden zur quantitativen Analyse
- Niedrige Gerätekosten
- Einfache Arbeitsverfahren
- Leichte Automatisierung
- Schnelle Analyse
- Ausgezeichnete Reproduzierbarkeit
- Genauigkeit der Ergebnisse
Es sind 3 verschiedene Verpackungsgrößen erhältlich
- Convol NORMADOSE Ampullen
Diese konzentrierten Lösungen für die Herstellung von volumetrischen Lösungen werden in Glas- oder Kunststoffampullen geliefert, die so hergestellt werden, dass der genau dosierte Inhalt quantitativ in einen Messkolben überführt werden kann. Sie stellen eine wirtschaftliche und platzsparende Alternative zu gebrauchsfertigen Lösungen dar und haben eine lange Haltbarkeit in ungeöffneten Ampullen.
- Klassische Flaschen von 100 ml bis 25 l.
Die überwiegende Mehrheit der „gebrauchsfertigen“ Lösungen ist in Kunststoffflaschen verpackt. Die am häufigsten verwendete Kleinpackung ist die 1 l Flasche. Im Vergleich zu den Ampullen liegen die Hauptvorteile einer solchen Verpackung in einer höheren Genauigkeit und einer Eliminierung des Fehlerrisikos bei der Vorbereitung.
- Bag-in-Box
Für große Volumen können wir 10 oder 5 l Bag-in-Box Verpackungen liefern. Hier sorgt die luftfreie Befüllung mit Entnahme aus dem Cubitainer dafür, dass die Qualität der volumetrischen Lösung bis zum letzten Tropfen nicht beeinträchtigt wird.
Ja, wir bieten einen Service für maßgeschneiderte Lösungen an, über den die von Ihnen gewünschte Lösung hergestellt werden kann.
Den Link zu unserem Service finden Sie im Folgenden:
https://de.vwr.com/cms/chemicals_vwr_custom_manufacturing_services
Die auf NIST rückführbare Kalibrierung ist ein Sicherungsprogramm, das bescheinigt, dass ein Labor oder ein Hersteller vollständig dazu in der Lage ist, Geräte gemäß den Standards des National Institute of Standards and Technology (NIST) zu kalibrieren, und dass alle von diesem Hersteller angebotenen Produkte mit den von NIST gepflegten Messstandards übereinstimmen.
- Der Titer von volumetrischen Lösungen kann sich im Laufe der Zeit ändern. Daher wird empfohlen, regelmäßige Überprüfungen durchzuführen, insbesondere bei stark verdünnten Lösungen. Die Verwendung dieser Referenzstandards bietet Sicherheit und schützt die Integrität der Ergebnisse. - Rückführbar auf NIST
- Hohe Reinheit
- Analysezertifikat zur Qualitätssicherung im Lieferumfang enthalten
- Glasbehälter in undurchsichtigem Karton, um eine Beeinträchtigung durch Licht zu verhindern