Mikrobiologielabor Zubehör und Laborgeräte
Mikrobiologielabor Zubehör und Laborgeräte
Die Mikrobiologie ist für das Studium und das Verständnis allen Lebens auf unserem Planeten unerlässlich. Genau wie sich die Wissenschaft der Mikrobiologie ständig erweitert, haben wir viele Durchbrüche bei Instrumenten und Geräten erzielt, die eine komplexere und genauere Forschung im Labor ermöglicht haben.
Setzen Sie auf Avantor für all Ihre Anforderungen an Mikrobiologielabor Laborgeräte.
Die Mikrobiologie im Überblick
Die Mikrobiologie, das Studium der lebenden Organismen, die zu klein sind, um sie mit bloßem Auge zu erkennen, konzentriert sich auf die Struktur, Funktion und Klassifizierung dieser Organismen und sucht nach Möglichkeiten, ihre Aktivitäten zu nutzen und zu kontrollieren.
Dazu gehören Bakterien, Archaeen, Viren, Pilze, Prionen, Protozoen und Algen. Aufgrund ihrer Vielseitigkeit können diese Organismen, die als Mikroben klassifiziert werden, auf vielfältige Weise eingesetzt werden: zur Herstellung lebensrettender Medikamente und von Biokraftstoffen, zur Beseitigung von Umweltverschmutzung oder zur Verarbeitung von Lebensmitteln und Getränken. Mikroben sind für praktisch alle Prozesse auf der Erde von entscheidender Bedeutung, da sie jeden Aspekt unseres Lebens beeinflussen – sie sind in uns, auf uns und um uns herum.
Die Mikrobiologie im Labor
Ein Mikrobiologielabor ist ein Labor, das sich mit der Kultivierung, Untersuchung und Identifizierung von Mikroorganismen wie Bakterien, Pilzen, Hefen usw. beschäftigt. Damit ist das Mikrobiologielabor von entscheidender Bedeutung für eine effektive Infektionsprävention und -kontrolle.
Mikrobiologielabore sind die erste Verteidigungslinie, um neue Antibiotikaresistenzen, Ausbrüche von Lebensmittelinfektionen oder möglichen Bioterrorismus zu erkennen. Die Aufrechterhaltung qualitativ hochwertiger klinischer Mikrobiologielabore ist entscheidend für den Umgang mit neu auftretenden Infektionskrankheiten und Resistenzen gegen antimikrobielle Wirkstoffe.
Die Mikrobiologielabor Laborgeräte sollten in der Lage sein, die häufigsten Mikroben zu bestimmen, die Infektionen im Zusammenhang mit dem Gesundheitswesen verursachen, und zumindest eine grundlegende Klassifizierung von Mikroorganismen für epidemiologische Auswertungen vorzunehmen.
Einer der wichtigsten Bereiche der angewandten Mikrobiologie ist die Biotechnologie. In dieser Disziplin werden Mikroorganismen als „lebende Fabriken“ eingesetzt, um Arzneimittel zu gewinnen, die auf andere Weise nicht hergestellt werden können. Zu den auf diese Weise hergestellten Substanzen gehören das menschliche Hormon Insulin, die antivirale Substanz Interferon, zahlreiche Blutgerinnungsfaktoren und gerinnungsauflösende Enzyme sowie eine Reihe von Impfstoffen.
Avantor bietet ein umfassendes Sortiment an mikrobiologischer Laborausstattung an, die Sie bei der Identifizierung von Mikroorganismen, bei der Überwachung von Luft und Oberflächen, beim Testen von sterilen und nicht sterilen Medikamenten sowie beim Nachweis von Krankheitserregern in Lebensmitteln unterstützen.
Mikrobiologielabor Laborgeräte – 6 wichtige Geräte für jedes Labor:
- Mikroskope und Objektträger:
Die Mikrobiologie begann mit der Entwicklung des Mikroskops. Für die visuelle Beobachtung der Morphologie, Motilität, Färbung und Fluoreszenzreaktionen von Bakterien verschiedene Arten von Mikroskopen verwendet. Bei den Objektträgern gibt es je nach Aufgabe des Labors eine große Auswahl: normale flache Glasobjektträger, konkave Objektträger für flüssige Proben und Objektträger mit aufgedruckten Gittern, die beim Zählen der Zellen helfen.
- Heizplatten:
Heizplatten unterstützen eine Vielzahl von wichtigen Laborverfahren und werden zum Erhitzen von Laborproben, Chemikalien und Reagenzien verwendet. Sie gelten als viel sicherer als traditionelle Bunsenbrenner, da sie ohne offene Flamme arbeiten.
- Kühlschränke:
Kühlschränke dienen als Aufbewahrungsort für wärmeempfindliche Chemikalien, Lösungen, Antibiotika, Seren und biochemische Reagenzien, die bei kühleren Temperaturen und Temperaturen unter dem Gefrierpunkt aufbewahrt werden. Gemeinsam mit Subkulturen werden auch Stammkulturen von Bakterien in einem Kühlschrank gelagert. Kühlschränke werden zudem für die Lagerung von sterilisierten Medien verwendet, um deren Austrocknung zu verhindern. Die meisten Mikrobiologielabore verfügen über mehrere Kühlschränke, um den unterschiedlichen wissenschaftlichen Anforderungen gerecht zu werden.
- Autoklav:
Ein Autoklav ist das Herz eines Mikrobiologielabors. Er wird nicht nur zum Sterilisieren von flüssigen Substanzen wie zubereiteten Medien und Kochsalzlösungen verwendet, sondern bei Bedarf auch zum Sterilisieren von Glaswaren. Er funktioniert nach dem gleichen Prinzip wie ein Schnellkochtopf für den Haushalt. Das Autoklavieren ist eine sehr effektive Methode, die alle Mikroben, Sporen und Viren abtötet, obwohl für einige spezifische Keime besonders hohe Temperaturen oder Inkubationszeiten erforderlich sind.
- Mikrobiologischer Inkubator:
Ein starkes Wachstum von Mikroben wird im Labor erreicht, indem man sie bei den Temperaturen wachsen lässt, die für eine jeweilige Mikrobe ideal sind. Dazu wird die gewünschte Mikrobe in ein geeignetes Kulturmedium beimpft und dann bei einer konstanten, für ihr Wachstum optimalen Temperatur bebrütet.
Avantor Inkubatoren mit forcierter Umluft bieten eine noch höhere Temperaturgleichmäßigkeit und Stabilität für reproduzierbare Ergebnisse in Mikrobiologie- und Forschungslabors.
- Laminar-Flow-Abzugshaube/Schrank:
Eine Laminar-Flow-Abzugshaube bzw. ein Laminar-Flow-Schrank ist ein geschlossener Arbeitsplatz, der durch ein HEPA-gefiltertes Luftstromsystem (High Efficiency Particulate Air) eine kontaminationsfreie Arbeitsumgebung schafft. So entsteht eine aseptische Umgebung für die Durchführung verschiedener Experimente. Labore verwenden diese Geräte häufig, um eine aseptische oder kontaminationsfreie Arbeitsatmosphäre aufrechtzuerhalten.
Was Sie beim Kauf von Mikrobiologielabor Laborgeräten beachten sollten
Der Kauf von Mikrobiologielabor Laborgeräten kann bei der Vielzahl der heute verfügbaren Geräte eine komplexe Aufgabe sein. Wenn Sie jedoch bei der Qualität Kompromisse eingehen, kann dies die Durchführung Ihrer Arbeitsabläufe und die Integrität Ihrer Ergebnisse beeinträchtigen. Im Folgenden finden Sie einige wichtige Überlegungen, die Sie beim Kauf von Laborgeräten beachten sollten.
Budget
Nehmen Sie sich die Zeit, Anbieter zu recherchieren, die die Geräte Ihrer Wahl zu wettbewerbsfähigen Preisen anbieten – und achten Sie dabei darauf, dass Sie bei der Qualität der Geräte keine Kompromisse eingehen.
Es ist wichtig, dass Sie Ihr Budget im Auge behalten, aber auch, dass Sie klug einkaufen und die langfristigen Vorteile beachten. Beim Ansatz „jetzt ausgeben, um später zu sparen“ geht es darum, das richtige Produkt zu finden, das Ihrem Labor den sichersten, am besten geeigneten und am längsten anhaltenden Mehrwert bringt.
Es ist üblich, dass höhere Anschaffungskosten für Geräte größere Kostenvorteile bieten, da der Wartungsaufwand geringer ist oder ein möglicher Austausch in naher Zukunft entfällt.
Leistungsfähigere und qualitativ hochwertigere Geräte, Produkte und Dienstleister sorgen für mehr Sicherheit, Produktivität und wirtschaftliche Ergebnisse. Denken Sie bei der Bewertung potenzieller Gerätekäufe daran, dass industriezertifizierte und vorschriftsmäßige Produkte für Sicherheit und Leistung entwickelt und getestet werden. Ein sicheres und produktives Mikrobiologielabor ist unabdingbar.
Marke und Qualität
Bevor Sie ein bestimmtes Gerät für Ihr Labor kaufen, sollten Sie die von Ihnen gewünschten technischen Spezifikationen und Merkmale genau prüfen. Vergleichen Sie die Eigenschaften verschiedener Modelle oder Marken und entscheiden Sie sich für das Gerät, das Ihren Anforderungen am besten gerecht werden kann. Das umfassende Sortiment von Avantor an hochwertigen Geräten kann Ihnen diesen Schritt erleichtern.
Benutzerfreundlichkeit
Priorisieren Sie Ihre Suche nach Ausstattung, die den Fähigkeiten von Ihnen und Ihrem Team entspricht. Geräte mit zu vielen komplexen Funktionen kann Ihre Arbeit zusätzlich erschweren. Entscheiden Sie sich für benutzerfreundliche Geräte, die die von Ihnen im Labor durchgeführten Verfahren erleichtern. Berücksichtigen Sie auch die Größe Ihres Labors – ist es geräumig genug für die Geräte, die Sie kaufen möchten? Einige Tischgeräte sind platzsparend, aber genauso leistungsfähig wie die größeren Modelle.
Garantie und Betreuung nach dem Kauf
Wenden Sie sich an den Hersteller oder Verkäufer, um sich über die Garantiezeit und die Art der Unterstützung nach dem Kauf zu informieren. Eine gute Produktgarantie (und Nachbetreuung) für Ihre Laborgeräte ist von entscheidender Bedeutung für die Zuverlässigkeit und gleichmäßige Leistung Ihres Labors.
Entdecken Sie unser Angebot an Mikrobiologielabor Zubehör
Da die Mikrobiologie so vielfältig ist, sind auch ihrem Wachstum in Zukunft keine Grenzen gesetzt. In Zukunft werden schnellere Diagnosen, eine stärkere Standardisierung der Tests und eine größere Anpassungsfähigkeit an neue Bedrohungen durch infektiöse Mikroorganismen, wie z. B. bioterroristische Erreger und neu auftretende Krankheitserreger, erforderlich sein.
Avantor® kann Ihnen dabei helfen, Ihr Mikrobiologielabor mit den Produkten und Verbrauchsmaterialien auszustatten, die Sie benötigen – von Mikroskopen, Objektträgern, Reagenzgläsern und Petrischalen bis hin zu Pipetten, Spitzen, Inkubatoren, Autoklaven und Laminar-Flow-Abzugshauben.
Wir verfügen über das Fachwissen, die Produkte und die globale Reichweite, um die mikrobiologische Forschung in Laboren auf der ganzen Welt voranzutreiben.