Natriumnitrit, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Gefahr
|
Synonyme:
Diazotizing salts
0298.1000EA
72.55
EUR
0298.1000
Natriumnitrit, BAKER, Laborreagens, J.T.Baker®
Sodium nitrite
Formel:
NaNO₂ Molecular Weight: 69 g/mol Siedepunkt: 320 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 284 °C Dichte: 2,168 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011118 CAS-Nummer: 7632-00-0 EINECS: 231-555-9 UN: 1500 ADR: 5.1,III Merck Index: 13,08721 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (dried basis) | 98.5 - 100.5 % |
Acidity or Alkalinity | passes test |
Appearance of solution | passes test |
Chloride (Cl) | max. 50 ppm |
Heavy Metals (as Pb) | max. 20 ppm |
Identification | passes test |
Loss on Drying | max. 0.25 % |
Sulfate (SO4) | max. 200 ppm |