Ampicillin Natriumsalz USP, Ultrareine Qualität

Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr

Synonyme: D(-)-α-Aminobenzylpenicillin Sodium Salt, Ampicillin Na, Ampicillin sodium salt, D-(−)-α-Aminobenzylpenicillin sodium salt Ampicillin sodium salt

0339-EU-25GEA 127 EUR
0339-EU-25G
Ampicillin Natriumsalz USP, Ultrareine Qualität
Ampicillin sodium salt

Stört die Bildung bakterieller Zellwände. Arbeitskonzentration: 50 μg/ml.

Formel: C₁₆H₁₈N₃NaO₄S
Molecular Weight: 371,39 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00064313
CAS-Nummer: 69-52-3
EINECS: 200-708-1

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Kristallinität BESTANDEN
Dimethylanilin (P/F) BESTANDEN
Identifikation BESTANDEN
Methylenchlorid <= 0,2%
pH (1%, Wasser) bei 25 °C 8,0 - 10,0
Wirkstoffgehalt (wasserfrei) 845 mcg/mg - 988 mcg/mg
Wirkstoffgehalt (Istzustand) 916,54 mcg/mg
Wasser (KF) <= 2,0%

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR