X-Gal (5-Brom-4-chlor-3-indolyl-ß-D-galactopyranosid) ≥99% (durch enzymatische Reinheit), Ultrareine Qualität

Lieferant: VWR Chemicals

Synonyme: BCIG

0428-1GEA 301 EUR
0428-1G
X-Gal (5-Brom-4-chlor-3-indolyl-ß-D-galactopyranosid) ≥99% (durch enzymatische Reinheit), Ultrareine Qualität
X-Gal (5-Brom-4-chlor-3-indolyl-ß-D-galactopyranosid)
Formel: C₁₄H₁₅BrClNO₆
Molecular Weight: 408,63 g/mol
Schmelzpunkt: 237…239 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00005666
CAS-Nummer: 7240-90-6
EINECS: 230-640-8

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Blank (A620; 0.1%, PO4, pH 7.3) ≤ 0.01
Identification PASS / Fail
Purity (Enzymatic) ≥ 99.0 %
Solubility (2%, DMF) PASS / Fail
Specific Rotation (0.1%, 50% DMF) -64 - -56 degrees

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR