Aluminiumoxid, Pulver, BAKER ANALYZED® für die Chromatographie, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyme: Aluminium(III) oxide, Alumina C, Aluminum oxide
0537-01EA 189.36 EUR
0537-01
Aluminiumoxid, Pulver, BAKER ANALYZED® für die Chromatographie, J.T.Baker®
Aluminium oxide
Formel: Al₂O₃
Molecular Weight: 101,96 g/mol
Siedepunkt: 2980 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2045 °C
Dichte: 3,94 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00003424
CAS-Nummer: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
REACH: 01-2119529248-35
Merck Index: 13,00355
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 7.0 - 7.8
pH of 5% Slurry at 20°C 6.0 - 7.5
Adsorption, mg o-nitroaniline/g ≥0.05
Loss on Drying ≤5 %