Xylencyanol FF, ultrarein

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

Synonyme: C.I. 42135, Sodium hydrogen 4-[[4-(ethylamino)-m-tolyl][4-(ethylimino)-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl]benzene-1,3-disulphonate, Sodium 4-((4-(ethylamino)-3-methylphenyl)(4-(ethylimino)-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl)-3-sulphobenzenesulphonate, acid Blue 147

0819-20GEA 178 EUR
0819-20G
Xylencyanol FF, ultrarein
Xylene Cyanole FF
Formel: C₂₅H₂₇N₂NaO₆S₂
Molecular Weight: 538,62 g/mol
Schmelzpunkt: 295 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040657
CAS-Nummer: 2650-17-1
EINECS: 220-167-5

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

DNasen Keine nachgewiesen
Em (614nm, Wasser) ≥ 30000
Lambda Max 612 - 616 nm
Trocknungsverlust ≤ 10 %
RNasen Keine

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR