Ponceau S, hochrein
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: 3-Hydroxy-4-(2-sulpho-4-[4-sulphophenylazo]phenylazo)-2,7-naphthalenedisulphonic acid sodium salt, CI 27195, Ponceau, 3-Hydroxy-4-((2-sulpho-4-((4-sulphophenyl)diazenyl)phenyl)diazenyl)naphthalene-2,7-disulphonic acid, tetrasodium salt
0860-50GEA 232 EUR
0860-50G
Ponceau S, hochrein
Ponceau S
Ein Ersatz für Fuchsin Säure in Van Gieson Färbung.. Auch einsetzbar für Proteinfärbung nach Elektrophorese.
Formel: C₂₂H₁₂N₄Na₄O₁₃S₄
Molecular Weight: 760,56 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003892
CAS-Nummer: 6226-79-5
EINECS: 228-319-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
DNasen Keine nachgewiesen
Em (520nm, Wasser) ≥ 27000
Trocknungsverlust ≤ 6 %
Proteasen Keine nachgewiesen
RNasen Keine nachgewiesen
Löslichkeit (0,1%; Wasser) Entspricht