ortho-Phosphorsäure ≥99%, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Phosphorsäure, Orthophosphorsäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.00565.0500
1.00565.0500EA 83.2 EUR
1.00565.0500
ortho-Phosphorsäure ≥99%, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
ortho-Phosphorsäure
Formel: H₃PO₄
Molecular Weight: 98 g/mol
Schmelzpunkt: 28 °C
Dichte: 1,71…1.87 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011340
CAS-Nummer: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 3453
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 750 - 850 g/l (20 °C)
Melting Point 42 °C
Molar Mass 97.99 g/mol
Boiling Point 213 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 2 hPa (20 °C)
Density 1.87 g/cm3 (25 °C)
pH  - 0.5 (100 g/l, H2O, 20 °C)