Petroleumbenzin, 50…70 °C, EMPLURA®, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Benzin, Petrolether
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.00910.6025
1.00910.6025EA
818
EUR
1.00910.6025
Petroleumbenzin, 50…70 °C, EMPLURA®, Supelco®
Petroleumbenzin
Siedepunkt:
50…70 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: < –20 °C Dichte: 0,654…0.67 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: <–21 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00081849 CAS-Nummer: 64742-49-0 EINECS: 265-151-9 UN: 1268 ADR: 3,II |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...