Silber ≥99,9%, Wolle für die Elementaranalyse, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.01506.0010
1.01506.0010EA 213 EUR
1.01506.0010
Silber ≥99,9%, Wolle für die Elementaranalyse, Supelco®
Silver
Formel: Ag
Molecular Weight: 107,87 g/mol
Siedepunkt: 2212 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 961,9 °C
Dichte: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003397
CAS-Nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Identity passes test
Purity ≥ 99.9 %
Diameter of fibre about 45 - 55 µm