Silbersulfat 80 g/l in Schwefelsäure für die CSB-Bestimmung, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Disilver sulphate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.01574.1000
1.01574.1000EA 475 EUR
1.01574.1000
Silbersulfat 80 g/l in Schwefelsäure für die CSB-Bestimmung, Supelco®
Silver sulphate
For COD determination acc. to DIN 38409-H 43-1
Formel: Ag₂SO₄
Molecular Weight: 311,8 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003407
CAS-Nummer: 10294-26-5
EINECS: 233-653-7
UN: 3264
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd7afaa8e9ae24bf040d40aed0c93763ce897080&vid=ae7b50634b53507047974c2157e5e38c2eb90a20&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Concentration (Ag₂SO₄) 78.8 - 81.2 g/l
Concentration (H₂SO₄) 1665 - 1735 g/l