Petroleumbenzin, 40…80 °C, EMPLURA®, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Benzin, Petrolether

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

1.01773.6025
1.01773.6025EA 789 EUR
1.01773.6025
Petroleumbenzin, 40…80 °C, EMPLURA®, Supelco®
Petroleumbenzin
Siedepunkt: 40…80 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,665 g/cm³ (15 °C)
Flammpunkt: <–30 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081849
CAS-Nummer: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR