Petroleumbenzin, 60…80 °C, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Benzin, Petrolether
1.01774.6025
1.01774.6025EA 0 EUR
1.01774.6025
Petroleumbenzin, 60…80 °C, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Petroleumbenzin
Siedepunkt: 60…80 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,67 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081849
CAS-Nummer: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (25 °C) practically insoluble
Boiling Point 60 - 80 °C
Vapor Pressure 200 hPa (20 °C)
Flash Point -26 °C
Explosion Limit 1.0 - 7.4 %(V)
Density 0.68 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 240 °C