Petroleumbenzin, 100…120 °C, EMSURE® Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Benzin, Petrolether
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.01781.1000
1.01781.1000EA 76.8 EUR
1.01781.1000
Petroleumbenzin, 100…120 °C, EMSURE® Reag. Ph. Eur. zur Analyse, Supelco®
Petroleumbenzin
Siedepunkt: 100…120 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,7 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –10 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081849
CAS-Nummer: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3,II