Salzsäure 37%, EMPARTA® ACS analytisches Reagens
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.01834.2011
1.01834.2011EA 46.2 EUR
1.01834.2011
Salzsäure 37%, EMPARTA® ACS analytisches Reagens
Salzsäure
Formel: HCl
Molecular Weight: 36,46 g/mol
Siedepunkt: 110 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –30 °C
Dichte: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -28 °C
Boiling Point 45 °C
Vapor Pressure 190 hPa (20 °C)
Density 1.19 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C)