Chrom(III)nitrat Nonahydrat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Chromtrinitrat Nonahydrat

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

1.02481.0250
1.02481.0250EA 263 EUR
1.02481.0250
Chrom(III)nitrat Nonahydrat, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Chrom(III)nitrat Nonahydrat
Formel: CrN₃O₉·9H₂O
Molecular Weight: 400,15 g/mol
Schmelzpunkt: 60 °C
Dichte: 1,807 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00149659
CAS-Nummer: 7789-02-8
EINECS: 236-921-1
UN: 2720
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,02246

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 810 g/l (20 °C)
Melting Point 36 - 37 °C
Molar Mass 400.15 g/mol
Bulk Density 710 kg/m3
pH 2 - 3 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 5.1
Hazard Class Description Oxidizer

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR