Paraformaldehyd, EMPROVE® ESSENTIAL DAC, SAFC®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Polyoxymethylen, Polymethanal

1.04005.1000 1.04005.5000
1.04005.1000EA 74.7 EUR
1.04005.1000 1.04005.5000
Paraformaldehyd, EMPROVE® ESSENTIAL DAC, SAFC®
Paraformaldehyd
Formel: (CH₂O)n
Siedepunkt: 135…136 °C (13 mmHg)
Schmelzpunkt: 123 °C
Dichte: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 70 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00133991
CAS-Nummer: 30525-89-4
UN: 2213
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,07096

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR