Natriumhydroxid 36% in wässriger Lösung analytisches Reagens
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Caustic soda
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.05596.5000
1.05596.5000EA 207 EUR
1.05596.5000
Natriumhydroxid 36% in wässriger Lösung analytisches Reagens
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molecular Weight: 40 g/mol
Siedepunkt: 119…135 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 9…10 °C
Dichte: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II