Lithiumfluorid, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.05686.0050
1.05686.0050EA 316 EUR
1.05686.0050
Lithiumfluorid, Suprapur® für die Spurenanalyse, Supelco®
Lithium fluoride
Formel: FLi
Molecular Weight: 25,94 g/mol
Siedepunkt: 1676 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 870 °C
Dichte: 2,64 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011090
CAS-Nummer: 7789-24-4
EINECS: 232-152-0
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,05553
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 1.3 g/l (25 °C)
Melting Point 870 °C
Molar Mass 25.94 g/mol
Bulk Density 600 kg/m3
Boiling Point 1676 °C (1013 hPa)
Density 2.64 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials