Siliconentschäumer, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Anti-foaming agent
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.07743.0500
1.07743.0500EA
486
EUR
1.07743.0500
Siliconentschäumer, Supelco®
Siliconentschäumer
- Viscosity kinematic: 4.0 mm²/s (20 °C)
Spezifikation Testergebnisse
Identity (IR-spectrum) | Conforms |
Density (d 20/4) | 0,98 - 1,01 g/ml |
Application Test | Conforms |