Thioharnstoff, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Aminomercaptoameisensäureamid, Thiocarbamid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.07978.9025
1.07978.9025EA 0 EUR
1.07978.9025
Thioharnstoff, Sigma-Aldrich®
Thioharnstoff
Formel: NH₂CSNH₂
Molecular Weight: 76,12 g/mol
Schmelzpunkt: 174…177 °C
Dichte: 1,435 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008067
CAS-Nummer: 62-56-6
EINECS: 200-543-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,09443
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fff6222c54fe16ea4d36edcbf320745cb1e18d6&vid=e9ae5dc49e92d68f893244a5cd4e0245f289ed09&prid=web&clid=SAPDAM