Zink ≥99,9%, Stangen, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.08782.0500
1.08782.0500EA 145 EUR
1.08782.0500
Zink ≥99,9%, Stangen, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Zinc
Sticks, triangular cross section about 8 mm
Formel: Zn
Molecular Weight: 65,39 g/mol
Siedepunkt: 908 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 420 °C
Dichte: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011291
CAS-Nummer: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (complexometric) ≥ 99.9 %
As (Arsenic) ≤ 0.00001 %
Cd (Cadmium) ≤ 0.005 %
Cu (Copper) ≤ 0.002 %
Fe (Iron) ≤ 0.005 %
Pb (Lead) ≤ 0.005 %
Sn (Tin) ≤ 0.001 %