GRIESS-ILOSVAY'S nitrite reagent für die Mikrobiologie, Millipore®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

1.09023.0500
1.09023.0500EA 85.3 EUR
1.09023.0500
GRIESS-ILOSVAY'S nitrite reagent für die Mikrobiologie, Millipore®
GRIESS-ILOSVAY'S nitrite reagent
Dichte: 1,03 g/cm3 (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
UN: 2790
ADR: 8,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance clear, colourless to light pink
Sensitivity test passes test

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR