Kovacs Indollösung für die Mikrobiologie pH <1 (H₂O, 20 °C), Millipore®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 4-(Dimethylamino)benzaldehyde solution
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.09293.0100
1.09293.0100EA 51.9 EUR
1.09293.0100
Kovacs Indollösung für die Mikrobiologie pH <1 (H₂O, 20 °C), Millipore®
Kovac's indole reagent
Contains 4-(Dimethylamino) benzaldehyde
Formel: (CH₃)₂NC₆H₄CHO
Molecular Weight: 149,19 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00003381
CAS-Nummer: 100-10-7
UN: 2920
ADR: 8 (3),II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Indole formation (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)) +
Indole formation (Proteus vulgaris ATCC 8427) +
Indole formation (Enterobacter aerogenes ATCC 13048) -
Tested in DEV-Tryptophan broth art. no. 1.10694. (after incubation 24 hrs.; 35 °C aerobic).