Ammoniumeisen(II)sulfat 0.1 mol/l konzentrierte wässrige Lösung, Titrisol®, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Ferroammoniumsulfat, Eisen(II)ammoniumsulfat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.09864.0001
1.09864.0001EA 103 EUR
1.09864.0001
Ammoniumeisen(II)sulfat 0.1 mol/l konzentrierte wässrige Lösung, Titrisol®, Supelco®
Ammoniumeisen(II)sulfat
Formel: H₈FeN₂O₈S₂
Molecular Weight: 284,05 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051039
CAS-Nummer: 10045-89-3
EINECS: 233-151-8
UN: 2796
ADR: 8,
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.25 g/cm3 (20 °C)
pH 0.4 (H2O, 20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material