Schwefelsäure 2.5 mol/l (5 N) in wässriger Lösung, Titrisol®, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

1.09912.0001
1.09912.0001EA 66.8 EUR
1.09912.0001
Schwefelsäure 2.5 mol/l (5 N) in wässriger Lösung, Titrisol®, Supelco®
Schwefelsäure
Formel: H₂SO₄
Molecular Weight: 98,08 g/mol
Dichte: 1,146 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064589
CAS-Nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8,

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility (20 °C) soluble,(caution ! development of heat)
Boiling Point 103 °C
Density 1.15 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR